Learn More
Magnesium Hydroxide, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Magnesium hydroxide |
| Menge | 100 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/Mg.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2 |
| Formelmasse | 57.9905 |