Learn More
Magnesiumhydroxid, 95 %, Reagenzgütegrad, Honeywell™
Artikelnummer. 15653160 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15653160 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15633160 25 g Poly-Flasche 25 Gramm
15643160 2 kg Poly-Flasche 2 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15653160 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 310093500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, 95 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1309-42-8
Summenformel H2MgO2
Molekulargewicht (g/mol) 58.32
MDL-Nummer MFCD00011104
InChI-Schlüssel VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L
Synonym Magnesiummilch, Magnesiumdihydroxid, Brucit, Magnesiumhydroxidsuspension, Magnesiumhydroxid Gilumag, Magnesiumhydroxid, Magnesiumoxid,, Magnesium2+-Hydroxid, acmc-1bqga, magnesium 2+ hydroxide
PubChem CID 73981
ChEBI CHEBI:6637
IUPAC-Name Magnesium;dihydroxid
SMILES [OH-].[OH-].[Mg++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesiumhydroxid
Schmelzpunkt 350 °C
Menge 500 g
Strukturformel Mg(OH)2
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 58.32 mol
Reinheit (%) 95 %
Güte Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 2.39 g/cm3