missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Magnesiumhydroxid, 95 %, Reagenzgütegrad, Honeywell™

Catalog Number 15643160
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1309-42-8
H2MgO2
58.32
MFCD00011104
VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L
Magnesiummilch, Magnesiumdihydroxid, Brucit, Magnesiumhydroxidsuspension, Magnesiumhydroxid Gilumag, Magnesiumhydroxid, Magnesiumoxid,, Magnesium2+-Hydroxid, acmc-1bqga, magnesium 2+ hydroxide
73981
CHEBI:6637
magnesium(2+) dihydroxide
[OH-].[OH-].[Mg++]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1309-42-8
H2MgO2
58.32
MFCD00011104
VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L
Magnesiummilch, Magnesiumdihydroxid, Brucit, Magnesiumhydroxidsuspension, Magnesiumhydroxid Gilumag, Magnesiumhydroxid, Magnesiumoxid,, Magnesium2+-Hydroxid, acmc-1bqga, magnesium 2+ hydroxide
73981
CHEBI:6637
magnesium(2+) dihydroxide
[OH-].[OH-].[Mg++]

Reagenzgütegrad, 95 %

  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Magnesiumhydroxid
Schmelzpunkt 350 °C
Menge 2 kg
Strukturformel Mg(OH)2
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 58.32 mol
Reinheit (%) 95 %
Güte Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 2.39 g/cm3
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'