Learn More
Magnesiumhydroxid, 95 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10572734 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10572734
Marke: Thermo Scientific Acros 315720025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1309-42-8 | H2MgO2 | 58.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1309-42-8
Summenformel H2MgO2
Molekulargewicht (g/mol) 58.32
MDL-Nummer MFCD00011104
InChI-Schlüssel VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L
Synonym milk of magnesia, magnesium dihydroxide, brucite, magnesium hydroxide suspension, magnesium hydroxide gilumag, magnesiumhydroxid, magnesiumhydroxide, magnesia,, acmc-1bqga, magnesium 2+ hydroxide
PubChem CID 73981
ChEBI CHEBI:6637
SMILES [OH-].[OH-].[Mg++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium hydroxide
Schmelzpunkt 350°C
Namenshinweis 95%
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 94% min. (Complexometry)
Strukturformel Mg(OH)2
Merck Index 15, 5734
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
IUPAC-Name Magnesium;dihydroxid
Formelmasse 58.33
Reinheit (%) 95%
Güte Rein