Learn More
Magnesiumhydroxid, 95 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-44456
26.66 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1309-42-8
H2MgO2
58.32
MFCD00011104
VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L
milk of magnesia, magnesium dihydroxide, brucite, magnesium hydroxide suspension, magnesium hydroxide gilumag, magnesiumhydroxid, magnesiumhydroxide, magnesia,, acmc-1bqga, magnesium 2+ hydroxide
73981
CHEBI:6637
[OH-].[OH-].[Mg++]
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1309-42-8
H2MgO2
58.32
MFCD00011104
VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L
milk of magnesia, magnesium dihydroxide, brucite, magnesium hydroxide suspension, magnesium hydroxide gilumag, magnesiumhydroxid, magnesiumhydroxide, magnesia,, acmc-1bqga, magnesium 2+ hydroxide
73981
CHEBI:6637
[OH-].[OH-].[Mg++]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Magnesium hydroxide
Schmelzpunkt 350°C
Namenshinweis 95%
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 94% min. (Complexometry)
Strukturformel Mg(OH)2
Merck Index 15, 5734
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
IUPAC-Name Magnesium;dihydroxid
Formelmasse 58.33
Reinheit (%) 95%
Güte Extrarein