Learn More
Alfa Aesar™ Magnesiumgermanid, 99.99 % (Metallbasis)
Marke:  Alfa Aesar™ 045517.06
Additional Details : CAS : 1310-52-7 Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15442327
  • 189.37 CHF / 5 Gramm
Auf Lager 4
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1310-52-7
121.24
MBWJVOFAOUBYNU-UHFFFAOYSA-N
76518831
[Mg].[Mg].[Ge]
GeMg2
MFCD11044441
dimagnesium germanide, magnesium germanide, germane-magnesium 1/2
Germanium; Magnesium
Spezifikation
Magnesium germanide
(Metallbasis)
Mg2Ge
dimagnesium germanide, magnesium germanide, germane-magnesium 1/2
MBWJVOFAOUBYNU-UHFFFAOYSA-N
Germanium; Magnesium
76518831
Stücke
3 to 6mm
1310-52-7
GeMg2
MFCD11044441
Soluble in water (0.0016g/100mL at 250C).
[Mg].[Mg].[Ge]
121.24
121.22
99.99%
5g
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation