Learn More
Magnesiumgermanid, 99,99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15452327
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15452327 25 g 25 Gramm
15442327 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15452327 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045517.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1310-52-7 | Molecular Formula: GeMg2 | Molecular Weight: 121.24 g/mol
Magnesiumgermanid wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt sowie in der chemischen Forschung eingesetzt. Bei Einwirkung von Salzsäure bildet es Germaniumhydride.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-52-7
Summenformel GeMg2
Molekulargewicht (g/mol) 121.24
MDL-Nummer MFCD11044441
InChI-Schlüssel MBWJVOFAOUBYNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimagnesium germanide, magnesium germanide, germane-magnesium 1/2
PubChem CID 76518831
IUPAC-Name Germanium; Magnesium
SMILES [Mg].[Mg].[Ge]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium germanide
Physikalische Form Stücke
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Mg2Ge
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.0016g/100mL at 250C).
Formelmasse 121.22
Reinheit (%) 99.99%
RUO– Nur für Forschungszwecke