missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Magnesiumfluoridhydrat, min. 87 % MgF2, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7020766
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11435223

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12830.36

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 7783-40-6 | F2Mg | 62.30 g/mol

Magnesium fluoride is used in ceramics, optical lenses, glass manufacturing, and single crystals for polarizing prisms. It is also used in organic synthesis.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Magnesiumfluorid wird in Keramik, optischen Linsen, Glasherstellung und Einkristallen für Polarisationsprismen verwendet. Es wird auch in der organischen Synthese verwendet.

Löslichkeit
Löslich in Wasser (87 mg/l bei 18 °C).

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7783-40-6
Summenformel F2Mg
Molekulargewicht (g/mol) 62.30
MDL-Nummer MFCD00011108
InChI-Schlüssel ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name magnesium(2+) difluoride
SMILES [F-].[F-].[Mg++]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Magnesium fluoride hydrate
Menge 500 g
Hinweise zum Prozentgehalt ≥ 87 % MgF2
Merck Index 14,5665
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (87mg/L at 18°C ).
Formelmasse 62.30 (Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium fluoride hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Magnesium fluoride hydrate

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt