Learn More
Magnesiumfluorid, 99.9 % (Metallbasis ohne Ca & Na), Ca + Na < 1%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397848
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 11397848
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036391.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Vakuumabscheidung
Magnesium fluoride is used as Vacuum deposition, anti-reflective coatings, in optics and also used in space telescopes, glass industry and ceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-40-6
Summenformel F2Mg
Molekulargewicht (g/mol) 62.30
MDL-Nummer MFCD00011108
InChI-Schlüssel ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name magnesium(2+) difluoride
SMILES [F-].[F-].[Mg++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium fluoride
Schmelzpunkt 1261°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Vakuumgeschmolzener Klumpen
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Ca und Na), Ca + Na < 1 %
Strukturformel MgF2
Merck Index 14,5665
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(0.076g/L),nitric acid. Insoluble in ethanol.
Formelmasse 62.3
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.35-1.38
Dichte 3.148 g/mL