Learn More
Magnesiumethoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10674565 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung unitSize
10674565 500 g Glasflasche 500 Gramm
10204784 5 g Glasflasche 5 Gramm
10041564 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10674565 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 397475000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2414-98-4 | C4H10MgO2 | 114.43 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2414-98-4
Summenformel C4H10MgO2
Molekulargewicht (g/mol) 114.43
MDL-Nummer MFCD00009060
InChI-Schlüssel XDKQUSKHRIUJEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium ethoxide, magnesium ethanolate, magnesium ethylate, magnesium diethanolate, unii-o81sa5a7l6, magnesium diethoxide, magnesium 2+ bis ethoxide, ethanol, magnesium salt, magnesiumethoxide, magnesium ii ethoxide
PubChem CID 164963
IUPAC-Name Magnesium;Ethanolat
SMILES CC[O-].CC[O-].[Mg+2]
Specifications
Chemischer Name oder Material Magnesium ethoxide
Schmelzpunkt 270.0°C
Farbe Weiß bis grau
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3CH2O)2Mg
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 114.43
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Magnesium ethoxide
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 1
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H251-Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P235+P410-Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.