Learn More
Magnesiumethoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Magnesium ethoxide |
Schmelzpunkt | 270.0°C |
Farbe | Weiß bis Grau |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | (CH3CH2O)2Mg |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: reacts |
Formelmasse | 114.43 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Magnesium ethoxide
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 1
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H251-Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P235+P410-Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.