Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Magnesium Di Citrate |
| CAS | 3344-18-1 |
| Summenformel | C12H12Mg3O15 |
| Menge | 100 g |
| Synonym | trimagnesium 2+ dicitrate hydrate |
| InChI-Schlüssel | HZTVQLXIRHEMMB-UHFFFAOYSA-H |
| SMILES | C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2] |
| IUPAC-Name | Trimagnesium;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat;dihydrat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 469.128 |
| PubChem CID | 122198783 |
| Mehr anzeigen |