Learn More
Magnesiumcitrat, dibasisch, Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051781
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
119851-23-9
C6H6MgO7
214.41
MFCD00151706
DIXGJWCZQHXZNR-UHFFFAOYNA-L
magnesium 2-carboxymethyl-2-hydroxysuccinate hydrate
88316079
[Mg++].OC(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
119851-23-9
C6H6MgO7
214.41
MFCD00151706
DIXGJWCZQHXZNR-UHFFFAOYNA-L
magnesium 2-carboxymethyl-2-hydroxysuccinate hydrate
88316079
[Mg++].OC(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Magnesium citrate is used to clean stool from the intestines before surgery. It is also used as a laxative for relief of constipation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Magnesium citrate, dibasic hydrate
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Merck Index 14,5663
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
IUPAC-Name Magnesium;2-(carboxymethyl)-2-hydroxybutanandioat;hydrat
Formelmasse 214.14 (Anhydrous)