Learn More
Magnesiumchlorid, ultratrocken, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368547
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11368547 50 g 50 Gramm
11358547 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368547 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 035707.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird häufig als Magnesiumionenquelle verwendet, Kofaktor für viele Enzyme, zur Staubkontrolle und Straßenstabilisierung. Wird auch in der Abwasserbehandlung, für Wandtafeln, künstliches Meerwasser, als Futterzusatz, für Textilien, Papier, feuerfeste Stoffe, Zement und als Kälteträger verwendet.
It is widely used as a source of magnesium ion, co-factor for many enzymes, for dust control and road stabilization. Also used in wastewater treatment, wallboard, artificial seawater, feed supplement, textiles, paper, fireproofing agents, cements and refrigeration brine. It is an important coagulant, an elution buffer for antibody affinity column purifications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7786-30-3
Summenformel Cl2Mg
Molekulargewicht (g/mol) 95.21
MDL-Nummer MFCD00011106
InChI-Schlüssel TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
IUPAC-Name Magnesium;dichlorid
SMILES [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium chloride, ultra dry
Schmelzpunkt 714°C
Physikalische Form Pulver, unter Argon in Ampulle
Menge 50 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Prozentgehaltsbereich 99.9% (metals basis)
Dichte 2.32 g/mL
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol,ethanol and alcohol.
Formelmasse 95.22