Learn More
Magnesiumchlorid, rein, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 1412.0°C |
| Chemischer Name oder Material | Magnesiumchlorid |
| Schmelzpunkt | 708.0°C |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 25 kg |
| Strukturformel | MgCl2 |
| Fieser | 11,31 |
| Merck Index | 15,5726 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 540g/L (20°C) |
| Mehr anzeigen |