Learn More
Magnesiumchlorid, rein, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3586446
32.33 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Glasflasche
Plastikflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7786-30-3
Cl2Mg
95.21
MFCD00011106
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Magnesiumchlorid, Magnesiumchlorid, wasserfrei, Magnesium 2+ Ionendichlorid, Chloromagnesit, Magnesium-II-chlorid, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
5360315
CHEBI:6636
[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7786-30-3
Cl2Mg
95.21
MFCD00011106
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Magnesiumchlorid, Magnesiumchlorid, wasserfrei, Magnesium 2+ Ionendichlorid, Chloromagnesit, Magnesium-II-chlorid, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
5360315
CHEBI:6636
[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 1412.0 °C
Chemischer Name oder Material Magnesiumchlorid
Schmelzpunkt 708.0 °C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Strukturformel MgCl2
Fieser 11,31
Merck Index 15,5726
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: 540 g/l (20 °C).
IUPAC-Name Magnesium;dichlorid
Formelmasse 95.21
Reinheit (%) ≥ 98.0 % (auf Trockensubstanz)
Güte Rein
Verlust bei Trocknung 1.5 % max. (105 °C, 2 h)