Learn More
Magnesiumchlorid-Hexahydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11440532 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11440532 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11440532 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02191421.5
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird zur Herstellung von Renaturierungspuffer verwendet. Magnesiumchlorid-Hexahydrat, MP Biomedicals ist ein anorganisches Salz, das aus der sauren Laugungslösung von Magnesitrückständen gewonnen werden kann. Es handelt sich um ein potenzielles Phasenwechselmaterial (PCM ) zur Speicherung thermischer Energie in
Magnesiumchlorid-Hexahydrat (MgCl2.6H2O) wurde zur Herstellung eines Renaturierungspuffers verwendet, der für die Renaturierung denaturierter Peptidoglykan (PGN)-hydrolytischer Enzyme eingesetzt wird. Es kann als Katalysator bei der Herstellung von 3,4-Dihydropyrimidin-2-(1H)-onen verwendet werden. Das Ergebnis der Veränderung von Polyvinylalkohol (PVA Es wurden Filme mit Magnesiumchlorid-Hexahydrat untersucht. Seine Fähigkeit, die Entflammbarkeit von Baumwollgeweben zu verringern, wurde ebenfalls untersucht.
Spezifikation
CAS 7791-18-6
Physikalische Form Crystals
Menge 500 g
Summenformel Cl2H12MgO6
MDL-Nummer MFCD00149781
Synonym Magnesium dichloride hexahydrate, Magnesium chloride hydrate, Magnesium chloride
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (500 mg/ml), was eine klare, farblose Lösung ergibt.
InChI-Schlüssel DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
IUPAC-Name Magnesium(2+) Hexahydrat Dichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 203.30
Formelmasse 203.3
Reinheit (%) 99 zu 102 %
Güte ACS-Reagenz