Learn More
Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15607980 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
12 Kilogramm
2.50 Kilogramm
4 Stück
500 Gramm
6 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15607980 500 g 500 Gramm
15657970 100 g 100 Gramm
15677970 1 kg 1 Kilogramm
15687970 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15617980 6 x 500 g 6 Stück
15697970 4 x 2.5 kg 4 Stück
15667970 12 kg 12 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15607980 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. M9272500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
ACS-Reagenz, 99.0 - 102.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-18-6
Summenformel Cl2H12MgO6
Molekulargewicht (g/mol) 203.30
MDL-Nummer MFCD00149781
InChI-Schlüssel DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Magnesium(2+) Hexahydrat Dichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesiumchloridhexahydrat
Menge 500 g
Strukturformel MgCl2 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 203.3 mol
Reinheit (%) 99 bis 102 %