Learn More
Magnesiumchlorid-Hexahydrat (kristallin), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11411911 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11411911 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11411911 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219469880
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium Chloride Hexahydrate
CAS 7791-18-6
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
Summenformel Cl2H12MgO6
MDL-Nummer MFCD00149781
InChI-Schlüssel DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
IUPAC-Name Magnesium(2+) Hexahydrat Dichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 203.30
Formelmasse 203.3