Learn More
Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Zellkulturreagenz, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Magnesium Chloride, Hexahydrate is widely used as a source of magnesium ion in chemistry and molecular biology applications. In biological systems, magnesium is a co-factor for many enzymes including deoxyribonuclease (DNase) and various restriction enzymes. Also plays a role in cell membrane integrity, muscle cell physiology, cardiovascular and muscular activity, and nucleic acid structure. Magnesium chloride solution is a favorable choice as an elution buffer for antibody affinity column purifications; it is much milder on most antigens than acid elution, allowing reuse of the antigen column. Also an essential cofactor for the DNA polymerase in polymerase chain reaction (PCR) amplification. Used in wood fireproofing, wool carbonizing, and cotton fabric dressing; Also used in disinfectants, magnesia cements, fire extinguishers, floor sweeping compounds, and casein glue; Also used to make parchment paper and artificial leather; Has been used therapeutically as a cathartic and to treat bovine hypomagnesaemia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Magnesiumchlorid-Hexahydrat wird in der Chemie und Molekularbiologie häufig als Magnesium-Ionenquelle verwendet. In biologischen Systemen ist Magnesium ein Kofaktor für viele Enzyme, einschließlich Desoxyribonuklease (DNase) und verschiedenen Restriktionsenzymen. Spielt auch eine Rolle bei der Zellmembranintegrität, Muskelzellphysiologie, kardiovaskulärer und muskulärer Aktivität und Nukleinsäurestruktur. Magnesiumchloridlösung ist eine günstige Wahl als Elutionspuffer für Antikörperaffinitätssäulenaufreinigungen; sie ist bei den meisten Antigenen viel milder als eine Säureelution, wodurch die Wiederverwendung der Antigensäule ermöglicht wird. Es ist auch ein wesentlicher Kofaktor für die DNA-Polymerase bei der Polymerase-Kettenreaktion (PCR)-Amplifikation. Verwendung in der Holzfeuerfestigkeit, bei der Karbonisierung von Wolle und beim Veredeln von Baumwollgewebe; auch für Desinfektionsmittel, Magnesiumzemente, Feuerlöscher, Bodenreinigungsmitteln und Kaseinleim. Auch zur Herstellung von Pergament- und Kunstleder; wurde therapeutisch als Kathartikum und zur Behandlung von Rinderhypomagnesiämie verwendet.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Magnesium chloride hexahydrate |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 250 g |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Merck Index | 14,5662 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water at 20°C 546g/L. Soluble in and alcohol. |
| Formelmasse | 203.30 (95.22 Anhydrous) |
| Güte | Zellkulturreagenz |