Learn More
Magnesiumchlorid-Hexahydrat, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10175753 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
Artikelnummer. 10175753
Marke: Thermo Scientific Acros 413410025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 7791-18-6 | Cl2H12MgO6 | 203.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-18-6
Summenformel Cl2H12MgO6
Molekulargewicht (g/mol) 203.30
MDL-Nummer MFCD00149781
InChI-Schlüssel DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Magnesium(2+) Hexahydrat Dichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium chloride hexahydrate
Schmelzpunkt 117.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 99.0 to 102% (Complexometry)
Strukturformel MgCl2·6H2O
Fieser 10,251; 15,196
Merck Index 15, 5726
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2350g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 203.31
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Hinweise zur Zersetzung >106°C