Learn More
Magnesiumchlorid-Hexahydrat, 99.0-101.0 %, (kristallin/ACS-Reagenzgütegrad), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11450532 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11450532 1 kg 1 Kilogramm
11460532 5 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450532 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219142101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00 CHF
    98.21 CHF / 1 Kilogramm
    Sparen 5.79 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-18-6
Molekulargewicht (g/mol) 203.30
MDL-Nummer MFCD00149781
InChI-Schlüssel DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Magnesium(2+) Hexahydrat Dichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesiumchloridhexahydrat
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99.0 - 101.0 %
Summenformel Cl2H12MgO6
Formelmasse 203.3
Reinheit (%) 99 to 102%
Güte ACS-Reagenz