Learn More
Melford Magnesiumchlorid, Hexahydrat
Artikelnummer. 30018480
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30018480 1 kg 1 Kilogramm
30018479 100 g 100 Gramm
30018481 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018480 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. M240001000.0
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Weit verbreitetes Reagenz in der Chemie und Molekularbiologie als Quelle für Magnesiumionen.
Weit verbreitetes Reagenz in der Chemie und Molekularbiologie als Quelle für Magnesiumionen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium Chloride, Hexahydrate
CAS 7791-18-6
Menge 1 kg
Summenformel MgCl2-6H2O