Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Magnesium Chloride |
| CAS | 7786-30-3 |
| Menge | 100 g |
| Summenformel | Cl2Mg |
| MDL-Nummer | MFCD00011106 |
| Synonym | magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride |
| InChI-Schlüssel | TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Mg++].[Cl-].[Cl-] |
| IUPAC-Name | Magnesium(2+)-dichlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 95.21 |
| Mehr anzeigen |