Learn More
Magnesiumchlorid, wasserfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371679
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
25 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11371679 25 kg 25 Kilogramm
11381679 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11371679 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012315.C4
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung als Katalysator, Flockungsmittel und in verschiedenen Magnesiumzementen
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Hygroskopisch; kann Spuren von Zr als schwarze unlösliche Partikel enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7786-30-3
Summenformel Cl2Mg
Molekulargewicht (g/mol) 95.21
MDL-Nummer MFCD00011106
InChI-Schlüssel TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
SMILES [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium Chloride, Anhydrous
Schmelzpunkt 714°C
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Kristalle
Menge 25 kg
Prozentgehaltsbereich 99%
Löslichkeitsinformationen Highly soluble in water with evolution of heat. Slightly soluble in acetone and pyridine.
IUPAC-Name Magnesium;dichlorid
Formelmasse 95.22
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White to Yellow Crystals
Dichte 2.32