Learn More
Magnesium chloride anhydrous, 99%
Artikelnummer. 16247010
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16247010 1000 g 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16247010 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14608.0B
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7786-30-3 | Cl2Mg | 95.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7786-30-3
Summenformel Cl2Mg
Molekulargewicht (g/mol) 95.21
MDL-Nummer MFCD00011106
InChI-Schlüssel TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name magnesium(2+) dichloride
SMILES [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Siedepunkt 1412°C
Schmelzpunkt 713°C to 714°C
Physikalische Form Solid
Menge 1000 g
Reinheit (%) 99%