Learn More
Magnesiumchlorid, 99.9 %, (Spurenmetallbasis), rein, Beads, < 10 mesh, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10604005 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10604005 50 g Kunststoffflasche 50 Gramm
10031524 10 g Kunststoffflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10604005 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 197060500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7786-30-3 | Cl2Mg | 95.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7786-30-3
Summenformel Cl2Mg
Molekulargewicht (g/mol) 95.21
MDL-Nummer MFCD00011106
InChI-Schlüssel TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
IUPAC-Name Magnesium;dichlorid
SMILES [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Siedepunkt 1412.0°C
Chemischer Name oder Material Magnesium chloride
Schmelzpunkt 708.0°C
Namenshinweis <10 mesh, anhydrous
Farbe Weiß
Physikalische Form Perlen
Menge 50 g
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Strukturformel MgCl2
Fieser 11,310
Merck Index 15, 5726
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 540g/L (20°C)
Formelmasse 95.21
Reinheit (%) 99.9%
Güte Spurenmetallbasis