Learn More
Magnesiumchlorid-Lösung, 50 % (w/w), zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10111770 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10111770 2.5 L Bernsteinfarbene Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10111770 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. M/0602/17
Menge Preis
1 205.20 CHF / 2.5 Liter
4 204.23 CHF / 2.5 Liter
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 7786-30-3
Farbe Weiß
Physikalische Form Flüssig
Menge 2.5 L
Summenformel Cl2Mg
MDL-Nummer MFCD00011106
Synonym magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
InChI-Schlüssel TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Mg++].[Cl-].[Cl-]
IUPAC-Name Magnesium;dichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 95.21
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
Formelmasse 95.21g/mol