Learn More
Magnesiumchlorid, 1 M wässrige Lösung, steril, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493679
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 mL
250 mL
Packungsgröße:
125 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15493679 250 mL 250 Milliliter
15483679 125 mL 125 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493679 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61014.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.46 CHF
    110.65 CHF / 250 Milliliter
    Sparen 12.81 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7786-30-3 | Cl2Mg | 95.21 g/mol
Magnesiumchlorid, 1 M wässrige Lösung, steril, wird als hervorragende Magnesium-Ionenquelle für die Synthese- und Biologieforschung verwendet. Magnesiumchlorid wird häufig zur Einbringung von Magnesiumionen in verschiedene molekularbiologische Anwendungen, einschließlich PCR-Reaktionen und Puffern, verwendet. Es wurde verwendet, um Puffer zur Lyse von Zellen für die Immunpräzipitation1 vorzubereiten und um serumfreies Medium für elektrophysiologische Studien von Rattenhirnschichtkulturen vorzubereiten.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Magnesiumchlorid, 1 M wässrige Lösung, steril, wird als hervorragende Magnesium-Ionenquelle für die Synthese- und Biologieforschung verwendet. Magnesiumchlorid wird häufig zur Einbringung von Magnesiumionen in verschiedene molekularbiologische Anwendungen, einschließlich PCR-Reaktionen und Puffern, verwendet. Es wurde verwendet, um Puffer zur Lyse von Zellen für die Immunpräzipitation1 vorzubereiten und um serumfreies Medium für elektrophysiologische Studien von Rattenhirnschichtkulturen vorzubereiten.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (542 mg/ml bei 20 °C), Alkohol, Methanol (15.5 g/100 g bei 0 °C) und Ethanol (3.61 g/100 g bei 0 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Sehr hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7786-30-3
Summenformel Cl2Mg
Molekulargewicht (g/mol) 95.21
MDL-Nummer MFCD00011106
InChI-Schlüssel TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
SMILES [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium chloride
Namenshinweis sterile
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mL
Strukturformel MgCl2
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (542mg/ml at 20°C),alcohol,methanol (15.5g/100g at 0°C),and ethanol (3.61g/100g at 0°C).
IUPAC-Name Magnesium;dichlorid
Formelmasse 95.22
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M wässr. Lös.