Learn More
Magnesiumcarbonathydroxid-Pentahydrat, leicht, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Magnesiumcarbonathydroxid-Pentahydrat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Säuren. Unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate |
| Namenshinweis | light |
| Menge | 1000 g |
| Dichte | 2.16 |
| Strukturformel | 4MgCO3·Mg(OH)2·5H2O |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and acids. Insoluble in alcohol. |
| Formelmasse | 485.65 (395.58 Anhydrous) |
| Reinheit (%) | 98% |