Learn More
Magnesiumbromid, TRC
Artikelnummer. 30473432
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30473432 5 g 5 Gramm
30471840 1 g 1 Gramm
30475491 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30473432 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM1103855G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-48-2
Summenformel Br2Mg
Molekulargewicht (g/mol) 184.11
Synonym Magnesium Dibromide
IUPAC-Name Magnesium;dibromid
SMILES [Mg+2].[Br-].[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium Bromide
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/2BrH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Formelmasse 181.8217