Learn More
Magnesium-Aluminium-Zinkdraht, 3.18 mm (0.125 Zoll) Durchmesser,n90 cm (35 Zoll) Länge
Artikelnummer. 11347697
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 90 cm
25 x 90 cm
100 x 90 cm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
90 Zentimeter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11347697 100 x 90 cm 1 Stück
11337697 5 x 90 cm 5 Stück
11327697 25 x 90 cm 90 Zentimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11347697 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 014092.RP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium Aluminum Zinc wire
Namenshinweis 3.18mm (0.125 in.) dia., 90cm (35 in.) long
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Mg:Al:Zn; 93:6:1 wt%
Menge 100 x 90 cm
Geruch Odorless
Gewicht ≈12.44g/90cm
Form Draht
MDL-Nummer MFCD01074901
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.