Learn More
Magnesiumacrylat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305017
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11305017 5 g 5 Gramm
11395007 25 g 25 Gramm
11385007 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11305017 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042002.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5698-98-6 | C6H6MgO4 | 166.415 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5698-98-6
Summenformel C6H6MgO4
Molekulargewicht (g/mol) 166.415
MDL-Nummer MFCD00068285
InChI-Schlüssel DWLAVVBOGOXHNH-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium acrylate, unii-38v94j49hw, 2-propenoic acid, magnesium salt 2:1, 2-propenoic acid, magnesium salt, 79-10-7 parent, magnesium di-acrylate, magnesium acrylate 5g, acmc-1alvh, magnesium prop-2-enoate, diacrylic acid magnesium salt
PubChem CID 165336
IUPAC-Name Magnesium;prop-2-enoat
SMILES C=CC(=O)[O-].C=CC(=O)[O-].[Mg+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium acrylate
Schmelzpunkt >220°C (decomposition)
Strukturformel [H2C=CHCO2]2Mg
Menge 5 g
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Formelmasse 166.42
Physikalische Form Pulver