Learn More
Magnesiumacetat-Tetrahydrat, TRC
Artikelnummer. 30473622
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30473622 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30473622 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM262963500G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium Acetate Tetrahydrate
CAS 16674-78-5
Summenformel C4H14MgO8
Menge 500 g
Synonym Magnesium acetate tetrahydrate
InChI-Formel InChI=1S/2C2H4O2.Mg.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.[Mg+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
IUPAC-Name Magnesium;diacetat;tetrahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 214.45
Formelmasse 214.0539