Learn More
Magnesiumacetat-Tetrahydrat, TRC
Artikelnummer. 30466962
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30466962 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30466962 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2629631KG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium Acetate Tetrahydrate
CAS 16674-78-5
Summenformel C4H14MgO8
Menge 1 kg
Synonym Magnesium acetate tetrahydrate
InChI-Formel InChI=1S/2C2H4O2.Mg.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.[Mg+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
IUPAC-Name Magnesium;diacetat;tetrahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 214.45
Formelmasse 214.0539