Learn More
Thermo Scientific Chemicals Magnesiumacetat-Tetrahydrat, für die Biochemie
Artikelnummer. 12674957 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12674957 1 kg 1 Kilogramm
12664957 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12674957 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 212550010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16674-78-5 | C4H14MgO8 | 214.45 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Biochemie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16674-78-5
Summenformel C4H14MgO8
Molekulargewicht (g/mol) 214.45
MDL-Nummer MFCD00149214
InChI-Schlüssel XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
PubChem CID 134717
IUPAC-Name Magnesium;diacetat;tetrahydrat
SMILES O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium acetate tetrahydrate
Schmelzpunkt 80.0°C
Menge 1 kg
Strukturformel (CH3CO2)2Mg·4H2O
Fieser 15,196
Merck Index 15,5718
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1200g/L (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 214.46
Güte Biochemie