Learn More
Magnesiumacetat-Tetrahydrat, 99.5 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Magnesium acetate tetrahydrate |
| Schmelzpunkt | 80.0°C |
| Namenshinweis | p.a. |
| Farbe | Weiß |
| pH | 8 to 9 (5% soln. at 20°C) |
| Physikalische Form | Kristallpulver |
| Menge | 5 kg |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Verpackung | Kunststofftrommel |
| Prozentgehaltsbereich | 99.5% min. (Complexometry) |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.