Learn More
Magnesiumacetat-Tetrahydrat, 99.5 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10399050 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10399050 5 g Glasflasche 5 Gramm
10358910 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
13408498 5 kg Kunststofftrommel 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10399050 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 270500050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 16674-78-5 | C4H14MgO8 | 214.45 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16674-78-5
Summenformel C4H14MgO8
Molekulargewicht (g/mol) 214.45
MDL-Nummer MFCD00149214
InChI-Schlüssel XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
PubChem CID 134717
SMILES O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium acetate tetrahydrate
Schmelzpunkt 80.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß
pH 8 to 9 (5% soln. at 20°C)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.5% min. (Complexometry)
Strukturformel (CH3CO2)2Mg·4H2O
Fieser 15,196
Merck Index 15,5718
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1200g/L (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol
IUPAC-Name Magnesium(2+) Diacetat Tetrahydrat
Formelmasse 214.46
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analytisch