Learn More
Magnesiumacetat-Tetrahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376638
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11376638 250 g 250 Gramm
11386638 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376638 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012225.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 16674-78-5 | C4H14MgO8 | 214.45 g/mol
Magnesium acetate tetrahydrate is commonly used as a source of magnesium in biological reactions It is an essential compound for a number of biochemical processes. Involved in glycolysis and the Krebs cycle, formation of cyclic-AMP and ATP.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16674-78-5
Summenformel C4H14MgO8
Molekulargewicht (g/mol) 214.45
MDL-Nummer MFCD00149214
InChI-Schlüssel XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
PubChem CID 134717
IUPAC-Name Magnesium;diacetat;tetrahydrat
SMILES O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium acetate tetrahydrate
Schmelzpunkt 80°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 250 g
Beilstein 3730605
Merck Index 14,5654
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water, alcohol
Formelmasse 214.45 (142.39 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.454 g/mL