Learn More
Magnesiumacetat-Tetrahydrat, ACS-Reagenz, Kristalle, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Magnesium acetate tetrahydrate |
| Schmelzpunkt | 80.0°C |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Kristalle oder kristallines Pulver |
| Menge | 500 g |
| Prozentgehaltsbereich | 98.0 to 102% (Complexometry) |
| Strukturformel | (CH3CO2)2Mg·4H2O |
| Fieser | 15,196 |
| Merck Index | 15, 5718 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 1200g/L (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol |
| Show More |
RUO– Nur für Forschungszwecke