Learn More
Magnesiumacetat-Tetrahydrat, 97.5 %, reinst, kristallin, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3776950
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
16674-78-5
C4H14MgO8
214.45
MFCD00149214
XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
134717
O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
16674-78-5
C4H14MgO8
214.45
MFCD00149214
XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
134717
O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Magnesium acetate tetrahydrate
Schmelzpunkt 80.0°C
Namenshinweis Extra Pure
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 97% min. (Complexometry)
Strukturformel (CH3CO2)2Mg·4H2O
Fieser 15,196
Merck Index 15, 5718
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1200g/L (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol
IUPAC-Name magnesium(2+) diacetate tetrahydrate
Formelmasse 214.46
Reinheit (%) 97.5%
Güte Extrarein