Learn More
Melford Magnesiumacetat-Tetrahydrat
Beschreibung
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
- CAS-Nummer: 16674-78-5
- Molekularformel: (CH 3 COO) 2 Mg 4H2 O
- Molekulargewicht: 214,45
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Magnesium Acetate Tetrahydrate |
| CAS | 16674-78-5 |
| Menge | 500 g |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Molekularbiologische Qualität |
| Summenformel | C4H6MgO4-4H2O |