Learn More
Magnesiumacetat, 4-Hydrat, Kristall, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Magnesiumacetat |
| Namenshinweis | 4-Hydrat |
| Physikalische Form | Kristalle |
| Menge | 500 g |
| IUPAC-Name | Magnesium;diacetat;tetrahydrat |
| Formelmasse | 214.45 |
| Güte | BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Relative Dichte | 1 l = 1.45 kg |