Learn More
Magnesium 2,4-Pentanedionat-Hydrat, typischerweise 98+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357367
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11357367 250 g 250 Gramm
11430290 10 g 10 Gramm
11367367 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11357367 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012532.30
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 67032-77-3 | C10H14MgO4 | 222.523 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67032-77-3
Summenformel C10H14MgO4
Molekulargewicht (g/mol) 222.523
MDL-Nummer MFCD00150168
InChI-Schlüssel AKTIAGQCYPCKFX-SYWGCQIGSA-L
Synonym 4-4-oxopent-2-en-2-yl oxy magnesio oxy pent-3-en-2-one
PubChem CID 25113476
IUPAC-Name Magnesium;(E)-4-Oxopent-2-en-2-olat
SMILES CC(=CC(=O)C)[O-].CC(=CC(=O)C)[O-].[Mg+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium 2,4-pentanedionate hydrate
Schmelzpunkt 260°C (decomposition)
Farbe Weiß
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 250 g
Formelmasse 222.52 (Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98% (typically)
Physikalische Form Pulver