Learn More
Magnesium 1,1,1-Trifluor-2,4-Pentandionatdihydrat, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Magnesium 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedionate dihydrate |
| Menge | 2 g |
| Formelmasse | 366.50 (330.47 Anhydrous) |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Pulver |