Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit, for HIV-1 dried blood spots (DBS)
Artikelnummer. 17856501 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Reaktionen
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17856501 100 Reaktionen 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
Artikelnummer. 17856501 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. A53770
Halten Sie Ihre Wissenschaft in Bewegung mit 3 zum Preis von 2
Verwenden Sie den Aktionscode 27970
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
The Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit for HIV-1 dried blood spots is designed to recover viral RNA from dried blood spots (DBS) and plasma for HIV-1 drug resistance testing.
  • Kit is designed to recover viral RNA from dried blood spots (DBS) and plasma for HIV-1 drug resistance testing
  • MagMAX magnetic-bead technology ensures reproducible recovery of high-quality HIV-1 viral RNA compatible with downstream applications such as RT-PCR and Sanger sequencing
  • Automation: Workflows are designed for the KingFisher Flex and KingFisher Duo Prime systems
  • Sensitivity: Extracts amplifiable viral RNA from DBS and plasma samples
    • DBS: >2000 copies/mL
    • Plasma: >1000 copies/mL
  • Duration: Test takes less than 60 minutes: ∼30 min DBS lysis, ∼30 min viral RNA extraction
Benefits of MagMAX magnetic bead–based purification:
  • Beads bind the nucleic acid more efficiently than glass-fiber filters, resulting in higher and more consistent yields
  • Since filters and vacuum manifolds are not used, there is no risk of filter clogging due to cellular particulates in samples
  • This clogging issue is of particular concern with protein-rich, large-volume samples such as whole blood or plasma that are commonly used for viral testing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bead-Typ Magnetisch
Inhalt und Lagerung • 60 mL Dried Blood Spots Lysis Solution
• 55 mL Binding Solution
• 100 mL Wash Buffer
• 10 mL Elution Solution
• 1 mL Proteinase K
• 2 mL Total Nucleic Acid Binding Beads
Nachweisverfahren HIV-1 viral RNA compatible with downstream applications such as RT-PCR and Sanger sequencing
Probentyp Vollblut, Plasma
Zur Verwendung mit (Geräte) KingFisher Duo Prime, KingFisher Flex, Magnetic Stand
Anzahl Reaktionen 100 reactions
Menge 100 Reaktionen