Learn More
Thermo Scientific™ MagMAX™ Pflanzen-DNA-Isolationskit
Click to view available options
Menge:
1000 Aufreinigungen
384 Aufreinigungen
96 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Set
1000 Reaktionen
96 Tests
Beschreibung
- Das MagMAX™ Pflanzen-DNA-Isolierungskit wurde für die automatisierte Aufreinigung mit hohem Durchsatz oder die manuelle Aufreinigung von DNA aus einer Vielzahl von Pflanzenarten entwickelt.
- Das Kit verwendet die MagMAX Magnet-Bead-Technologie, wodurch Phenol-/Chloroformextraktion oder Alkoholausfällung überflüssig werden.
- Die Verfahren sind für die Isolierung von DNA aus 10–100 mg Pflanzenproben optimiert. Die DNA-Erträge variieren zwischen verschiedenen Spezies und Geweben je nach Genomgröße, Ploidie, Zellzahl, Alter der Gewebeprobe und Aufbewahrungsbedingungen.
- Das MagMAX Isolationskit für pflanzliche DNA basiert auf Magnet-Bead-Technologie und ermöglicht reproduzierbare Erträge und eine stabile Leistung. Die hohe Bindungskapazität, die gleichmäßige Partikelgröße und die schnelle magnetische Reaktion der Beads machen die Technologie ideal für die automatische Nukleinsäure-Aufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Aufreinigung bei geringem Probendurchsatz.
- Die dabei entstehende hochwertige DNA enthält keine Proteine, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren und kann in einem breiten Spektrum nachgeschalteter Anwendungen wie PCR, qPCR oder Next-Generation-Sequenzierung verwendet werden. Im Balkendiagramm unten finden Sie typische Erträge genomischer DNA aus verschiedenen Quellen.
- Vielseitig – geeignet für die meisten Arten und Teile von Pflanzen, einschließlich holziger, polyphenolreicher und verholzter Proben
- Hohe DNA-Ausbeute – im Vergleich zur herkömmlichen CTAB-Methode
- Hohe Qualität – isoliert DNA hoher Integrität, frei von Inhibitoren und RNA-Kontamination
- Flexibel – einfach einstellbar für automatisierte Hochdurchsatz-Plattformen und manuelle Verarbeitung
- Die isolierte DNA eignet sich ideal für die Verwendung in gängigen molekularbiologischen Verfahren, einschließlich qPCR und Sequenzierung der nächsten Generation
- Das Aufreinigungsformat des Kits auf Basis magnetischer Beads ermöglicht eine einfache Skalierung der Probenanzahl, die entweder manuell mit einem Magnetständer oder mit einem Magnetpartikelprozessor wie dem KingFisher™ Duo Prime oder KingFisher™ Flex Prozessor verarbeitet werden.
- Magnetische Beads bieten im Vergleich zu anderen Technologien für die Isolierung von Nukleinsäure viele Vorteile. Beads binden RNA und DNA effizienter als Glasfaserfilter, wodurch höhere und gleichmäßigere Erträge möglich sind. Da keine Filter und Vakuum-Sammelleitungen verwendet werden, besteht außerdem nicht die Gefahr, dass diese Elemente während des Extraktionsprozesses durch nicht digeriertes Gewebe verstopft werden.
- Verstopfungen treten besonders bei faserigen Proben von Pflanzengewebe auf, die während der Verteilungs- und Homogenisierungsschritte nicht vollständig lysiert werden.
- Die Dynabeads™ MyOne™ Carboxylsäure, die im MagMAX Isolierungs-Kit für pflanzliche DNA enthalten ist, verfügt über eine optimierte Oberflächenchemie mit einer hochspezifischen Oberfläche, die eine effiziente Kinetik und eine hohe Empfindlichkeit bei der Nukleinsäure-Erfassung ermöglicht.
- Dank dieser Aspekte ist die Dynabeads Magnettechnologie ideal für die Rückgewinnung der DNA-Targets geeignet, die in einer Vielzahl von Pflanzenproben gefunden werden. Nach der Aufnahme wird die DNA dann in 150 µl eluiert und ist bereit für nachgeschaltete Anwendungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | • Lysepuffer A, 625 ml, bei Raumtemperatur lagern • Lysepuffer B, 88 ml, bei Raumtemperatur lagern • DNA-bindende Beads, 30 ml, bei 4 °C lagern Elutionspuffer, 313 ml, bei Raumtemperatur lagern Waschlösung 1 Konzentrat, 470 ml bei Raumtemperatur lagern Waschlösung 2 Konzentrat, 315 ml, bei Raumtemperatur lagern Fällungslösung, 172 ml, bei Raumtemperatur lagern RNase A, 30 ml, bei -5 °C bis -30 °C lagern |
| Isolation Technology | Magnetic Bead |
| Probentyp | Pflanzen |
| Elutionsvolumen | 50 to 200 μL |
| Endprodukttyp | DNA |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | KingFisher™ Duo Prime, KingFisher™ Flex, KingFisher™ Apex |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Real-Time PCR |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | Geeignet für hohe Durchsätze |
| Menge | 1000 Aufreinigungen |
| Versandbedingung | RNase A: Dry Ice All other components: Room Temperature |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- MagMAX Plant DNA Isolation Kit
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P330-Mund ausspülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: N,N-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-glycine disodium salt, dihydrate, Sodiumlauryl sulphate, Gu