Learn More
Thermo Scientific™ MagMAX™ Pflanzen-DNA-Isolationskit
Artikelnummer. 15693514
Click to view available options
Menge:
1000 Aufreinigungen
384 Aufreinigungen
96 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Set
1000 Reaktionen
96 Tests
Artikelnummer. 15693514
Marke: Thermo Scientific™ A32549
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Das MagMAX™ Pflanzen-DNA-Isolierungskit wurde für die automatisierte Aufreinigung mit hohem Durchsatz oder die manuelle Aufreinigung von DNA aus einer Vielzahl von Pflanzenarten entwickelt. Das Kit verwendet die MagMAX Magnet-Bead-Technologie, wodurch Phenol-/Chloroformextraktion oder Alkoholausfällung überflüssig werden.
  • Das MagMAX™ Pflanzen-DNA-Isolierungskit wurde für die automatisierte Aufreinigung mit hohem Durchsatz oder die manuelle Aufreinigung von DNA aus einer Vielzahl von Pflanzenarten entwickelt.
  • Das Kit verwendet die MagMAX Magnet-Bead-Technologie, wodurch Phenol-/Chloroformextraktion oder Alkoholausfällung überflüssig werden.
  • Die Verfahren sind für die Isolierung von DNA aus 10–100 mg Pflanzenproben optimiert. Die DNA-Erträge variieren zwischen verschiedenen Spezies und Geweben je nach Genomgröße, Ploidie, Zellzahl, Alter der Gewebeprobe und Aufbewahrungsbedingungen.
  • Das MagMAX Isolationskit für pflanzliche DNA basiert auf Magnet-Bead-Technologie und ermöglicht reproduzierbare Erträge und eine stabile Leistung. Die hohe Bindungskapazität, die gleichmäßige Partikelgröße und die schnelle magnetische Reaktion der Beads machen die Technologie ideal für die automatische Nukleinsäure-Aufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Aufreinigung bei geringem Probendurchsatz.
  • Die dabei entstehende hochwertige DNA enthält keine Proteine, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren und kann in einem breiten Spektrum nachgeschalteter Anwendungen wie PCR, qPCR oder Next-Generation-Sequenzierung verwendet werden. Im Balkendiagramm unten finden Sie typische Erträge genomischer DNA aus verschiedenen Quellen.
  • Vielseitig – geeignet für die meisten Arten und Teile von Pflanzen, einschließlich holziger, polyphenolreicher und verholzter Proben
  • Hohe DNA-Ausbeute – im Vergleich zur herkömmlichen CTAB-Methode
  • Hohe Qualität – isoliert DNA hoher Integrität, frei von Inhibitoren und RNA-Kontamination
  • Flexibel – einfach einstellbar für automatisierte Hochdurchsatz-Plattformen und manuelle Verarbeitung
  • Die isolierte DNA eignet sich ideal für die Verwendung in gängigen molekularbiologischen Verfahren, einschließlich qPCR und Sequenzierung der nächsten Generation
  • Das Aufreinigungsformat des Kits auf Basis magnetischer Beads ermöglicht eine einfache Skalierung der Probenanzahl, die entweder manuell mit einem Magnetständer oder mit einem Magnetpartikelprozessor wie dem KingFisher™ Duo Prime oder KingFisher™ Flex Prozessor verarbeitet werden.
  • Magnetische Beads bieten im Vergleich zu anderen Technologien für die Isolierung von Nukleinsäure viele Vorteile. Beads binden RNA und DNA effizienter als Glasfaserfilter, wodurch höhere und gleichmäßigere Erträge möglich sind. Da keine Filter und Vakuum-Sammelleitungen verwendet werden, besteht außerdem nicht die Gefahr, dass diese Elemente während des Extraktionsprozesses durch nicht digeriertes Gewebe verstopft werden.
  • Verstopfungen treten besonders bei faserigen Proben von Pflanzengewebe auf, die während der Verteilungs- und Homogenisierungsschritte nicht vollständig lysiert werden.
  • Die Dynabeads™ MyOne™ Carboxylsäure, die im MagMAX Isolierungs-Kit für pflanzliche DNA enthalten ist, verfügt über eine optimierte Oberflächenchemie mit einer hochspezifischen Oberfläche, die eine effiziente Kinetik und eine hohe Empfindlichkeit bei der Nukleinsäure-Erfassung ermöglicht.
  • Dank dieser Aspekte ist die Dynabeads Magnettechnologie ideal für die Rückgewinnung der DNA-Targets geeignet, die in einer Vielzahl von Pflanzenproben gefunden werden. Nach der Aufnahme wird die DNA dann in 150 µl eluiert und ist bereit für nachgeschaltete Anwendungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • 60 ml Lysepuffer A, bei Raumtemperatur lagern
• 8,4 ml Lysepuffer B, bei Raumtemperatur lagern
• 2 x 1,4 ml RNase A, bei -5 °C bis -30 °C lagern
• 16,5 ml Fällungslösung, bei Raumtemperatur lagern
• 2 x 1,4 ml DNA-Bindungs-Beads, bei 2 °C bis 8 °C lagern
• 45 ml Waschlösung 1 Konzentrat, bei Raumtemperatur lagern
• 60 ml Waschlösung 2 Konzentrat, bei Raumtemperatur lagern
• 30 ml Elutionspuffer, bei Raumtemperatur lagern
Format Kit
Isolation Technology Magnetic Bead
Probentyp Pflanzen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real-Time PCR
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Produktlinie MagMAX
Produkttyp Kit zur Isolierung von Pflanzen-DNA
Menge 96 Aufreinigungen
Versandbedingung Raumtemperatur
Ziel Genomische DNA