Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Microbiome Bead Plate
Artikelnummer. 16361984
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Platte
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16361984 1 Platte 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16361984 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. A42331
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Diese Bead-Platte ist im MagMAX Microbiome Ultra Nukleinsäure-Isolationskit enthalten.
Diese Bead-Platte ist enthalten im MagMAX Microbiome Ultra Nukleinsäure-Isolationskit (Kat. -Nr. A42357). Sie wird separat für Anwendungen bereitgestellt, die zusätzliche Platten erfordern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Probentyp Bakterien, Blut, bukkale Proben, Zellen, Pilze, flüssige Proben (z. B. Serum), virale Proben, Hefe, Blut, bukkale Proben, Zellen, Pilze, flüssige Proben (z. B. Serum), virale Proben, Hefe
Hochdurchsatz-Kompatibilität Kompatibel mit hohem Durchsatz, manuelle Protokolle, automatisierte Protokolle
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung der nächsten Generation, RT-PCR (Endpunkt), Echtzeit-PCR
Produktlinie MagMAX
Menge 1 Platte
Versandbedingung Raumtemperatur
Target Virale DNA/RNA, Pathogen-DNA/RNA, Gesamt-Nukleinsäuren, Pathogen-DNA/RNA, Gesamt-Nukleinsäuren