Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Proteinase K
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
45 mL
Packungsgröße:
45 Milliliter
Beschreibung
Diese Proteinase K-Lösung ist im MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit enthalten. Es ist für Anwendungen, die mehr Proteinase K-Lösung benötigen als im Kit enthalten sind, separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Produktlinie | MagMAX |
| Produkttyp | DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Proteinase K |
| Menge | 45 mL |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |